Läs mer
Recilisib, MedChemExpress
Beskrivning
Recilisib (ON 01210) is a radioprotectant, which can activate AKT, PI3K activities in cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Recilisib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 334969-03-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H13ClO4S |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | ON 01210 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 35.71 mg/mL (106.03 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |