Läs mer
Ohaus™ Fram- och återgående Shaker
Produktkod. 15702199 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
20 till 300 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
15702199 20 till 300 rpm Varje
1 options
Produktkod. 15702199 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30391830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28665.00 SEK
    20827.49 SEK / Paket med 1
    Save 7837.51 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
OHAUS™ Fram- och återgående shaker designad för en rad applikationer inklusive cellkulturer och extraktionsprocedurer som kräver exakta, repeterbara resultat.
  • Mikroprocessorkontroll ger konsekvent jämn skakning samtidigt som den rampar säkert till den inställda hastigheten
  • Exceptionell hastighetskontroll, noggrannhet och hållbarhet
  • LED-displayer för hastighet och tid
  • Kalibreringsläge för hastighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 19 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 6.8 kg
Hastighetsintervall 20 till 300 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Mått (LxB) Plattform 27.9 x 33 cm
Mått (L x B x H) 41.30 x 35.50 x 14.90 cm
Höjd (engelska) 5,90 tum.
Höjd (metrisk) 14.9 cm
Längd (engelska) 16.30 in.
Längd (metrisk) 41.30 cm
Bredd (metrisk) 35.50 cm
Controllertyp Digital
Modell SHRC0719DG
Motortyp Borstlös DC-motor; Enkel excentrisk
Plattform stil Aluminium
Timerintervall 1 sek. till 160 timmar.