Beskrivning
Återcirkulerande luftfiltersystem– undvik komplexa vägggenomgångar och dyra frånluftskanaler
Säker infångning av utströmmande ångor och gaser vid den punkt där de släpps ut eller produceras
- Hög flexibilitet vid val av installationsplats
- Aktivt personligt skydd genom säker infångning av skadliga ångor med kvarhållning i filtersystemet
- Mycket lågt ljud, endast ca. 23 dB (A)
- Efterlever ATEX: C` II 3/-G Exic nA IIB T4 Gc
- Hölje av pulverlackerad stålplåt
- Med flerstegsfiltersystem och nätsladd
- Med sekundärfilter för extra säkerhet vid läckage
- Inkl. övervakningselektronik för frånlufts- och filterövervakning
- Integrerad skärm och knappmanövrering för enkel kontroll och sökning av funktionerna
- Optiskt och akustiskt larm inklusive potentialfri larmkontakt
Det inkopplade, återcirkulerande luftfiltret typ UFA.025.030 kan permanent hålla kvar lösningsmedelsångor (kolväten) upp till filtermättnad på mer än 99,999 %, både under normala driftsförhållanden och vid en simulerad olycka i säkerhetsskåpet.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Efterlever ATEX: C' II 3/-G Exic nA IIB T4 |
| Mått (D x B x H) | 555 x 308 x 256 mm |
| För användning med (applikation) | Säker infångning av utströmmande ångor vid den punkt där de släpps ut eller produceras |
| Inkluderar | 1 återcirkulerande luftfiltersystem med filter och manual |
| Modell | UFA.025.030 |
| Ytbeläggning | Pulverlackerad slät |
| Vikt (engelska) | 41.88 lb. |
| Vikt (metrisk) | 19 kg |
| Material | stålplåt |
| Produkttyp | Återcirkulerande luftfiltersystem |