Läs mer
BUCHI Kylcirkulatorer
Produktkod. 15465885 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Temperaturområde:
-10 till +25 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde Förpackningsstorlek
15465885 -10 till +25 °C Varje
1 options
Produktkod. 15465885 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11F30801
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
BUCHI Recirkulerande kylare är lätta att använda och designade för användning med Rotavapors, SyncorePlus, Multivapor, system Kjeldahl , extraktionssystem och liknande produkter från andra leverantörer.
  • Effektiv destillation tack vare fullständig integration i det BUCHI roterande avdunstningssystemet
  • Temperaturkontroll och temperaturkontroll i kombination med Interface I-300 / I-300 Pro.
  • Digital display: Inställd och faktisk temperatur
  • Sparar tid tack vare omedelbar start med automatisk och dynamisk tryckjustering utan att vänta tills kylaren når sin inställda temperatur
  • ECO-läge: Sparar energi och minskar värmeutsläppet genom att växla till viloläge när det inte används
  • Ingen vattenförbrukning
  • Maximerar destillationskapaciteten samtidigt som lösningsmedelsutsläppen minskas tack vare intelligent integration av alla processparametrar med hjälp av Interface I-300 / I-300 Pro
  • Sömlös plug and play-integration i:
    • Fullt automatiserade BUCHI Rotavapor R-300, R-220 Pro-system inklusive alla processparametrar
    • BUCHI parallella förångare, extraktion och Kjeldahl lösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Kommunikationer BUCHI COM 6p
Kondensor typ Vattenkyld
Kylkapacitet 900 W vid 15 °C
Flödeshastighet 2,9 L/min.
För användning med (utrustning) Kyld kondensator
Pumptyp Centrifugalpump
Temperaturområde -10 till +25 °C
Typ Kylcirkulatorer
Elektriska krav 230 V