Läs mer
Cole-Parmer™ RC-200-serien Stuart Recirkulerande kylare
Produktkod. 16354296
Change view
Kylkapacitet:
450 watt (vid 10 °C)
Produktkod. Kylkapacitet
16354296 450 watt (vid 10 °C)
1 options
Produktkod. 16354296 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1215277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74290.00 SEK
    43770.34 SEK / Paket med 1
    Save 30519.66 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Denna RC-200-serien Stuart Recirkulerande kylare ger kraftfull kylning i ett kompakt fotavtryck.
  • Optimera noggrannheten med enkel kalibrering av temperaturförskjutning
  • Bekymmersfri drift —visuellt säkerhetslarm indikerar överbelastning
  • Lätt att avläsa aktuell temperaturavläsning på LED-display
  • Behållarkapacitet: 3 L
  • 3 års garanti
  • Tidigare artikelnummer SRC5
Denna pålitliga, lättanvända recirkulerande kylare erbjuder exakt och kraftfull kylning för en extern enhet. Kylaren kan uppnå temperaturer ner °till -20 C, vilket gör den idealisk för att styra utrustning i temperaturkänsliga applikationer.
LED-displayen har bekväm temperaturreglering och visar aktuell temperatur, larmindikator och tryckknappstemperaturinställningspunktskontroll. En lättanvänd kalibreringsfunktion låter dig justera temperaturdisplayen för att matcha en spårbar temperaturstandard.
Använd 9 mm ID-slangens inlopps-/utloppsportar för att ansluta till en mängd olika extern utrustning. En dedikerad avloppsport möjliggör enkel tömning och rengöring.
Notera: Använd inte vatten i kylare för låga temperaturer. Kräver användning av en vätska av frostskyddsmedel som etylenglykollösning.
Observera: Från och med juni 2022 är Stuart Recirkulerande kylare Modellnummer SRC5 har nu bytt namn Cole-Parmer under modellnummer RC-200-3. Samma fantastiska funktioner och specifikationer, med ett nytt och förbättrat utseende.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 3 L
Kylkapacitet 450 watt (vid 10 °C)
Flödeshastighet 9 l/min.
Temperaturnoggrannhet ±2°
Temperatur (metrisk) Max 30 °C
Mått (L x B x H) 44.5 x 20.5 x 54.5 cm
Elektriska krav 220 VAC