Läs mer
JULABO™ AWC100 Kompakt recirkulerande kylbad
Produktkod. 11984788
Change view
Kylkapacitet:
0,4 kW vid 20 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kylkapacitet Förpackningsstorlek
11984788 0,4 kW vid 20 °C Varje
1 options
Produktkod. 11984788 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9630100
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En extremt kompakt lösning, designad för att ta bort små värmebelastningar från externa system som från Peltier-element. Designad speciellt för applikationer där kylvattnet kan vara över omgivningstemperaturen och där temperaturkontroll är sekundär.
  • Problemfri drift
  • Litet utrymme
  • I stort sett ljudlöst
  • Enkel att använda
  • Ekonomisk
  • Öka fläkthastigheten genom att ändra omkopplaren för boosterkylning på enhetens baksida.
  • Steg 0: normal kylkapacitet, praktiskt taget ljudlös.
  • Steg 1: högre kylkapacitet, högre fläkthastighet.
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 35 °C
Kapacitet (metrisk) 0.9 L
Certifikat och efterlevnad CE
Kylkapacitet 0,4 kW vid 20 °C
Flödeshastighet 2,9 l/min.
För användning med (utrustning) För applikationer som kräver liten kylprestanda
Temperaturområde 20 °C till 40 °C
Max. Tryck 0,2 bar
Modell AWC100
Längd (metrisk) 34 cm
Bredd (metrisk) 20 cm
Höjd (metrisk) 30 cm
Fraktvikt (metrisk) 12.7 kg
Vikt (metrisk) 11 kg
Elektriska krav 115/230 V 60 Hz 1 A
Spänning 115/230 V
Frekvens 60 Hz