Läs mer
Julabo™ Återcirkulerande kylbad med vattenkompressor
Produktkod. 11944838
Flödeshastighet:
20 l/min.
22 l/min.
23 l/min.
28 l/min.
33 l/min
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
12 till 17 L
15 till 37 L
21 till 33 L
24 till 30 L
39 till 47 L
43 till 60 L
6 till 8 L
8 till 11 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11944838
Brand: Julabo™ 950005107P3H0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för rutinmässiga kylapplikationer både inom laboratorier och bredare industriella arbetsplatser. Julabo™ Återcirkulerande kylbad med vattenkompressor har en stor, ljusstark LED-display.
  • Ergonomisk design och enkel manövrering
  • Stänksäker knappsats med integrerad strömbrytare
  • Pålitlig mikroprocessor PID temperaturkontroll
  • Påfyllningsnivåindikator
  • Kraftfulla dopppumpar, lämpliga för kontinuerlig drift
  • Tillåten temperatur i returledningen +80 °C
  • Lätt att fylla från toppen med gångjärnsförsett skyddslock
  • Låg vätskenivåskydd med optisk och hörbar larmsignal
  • Integrerade badtankar i rostfritt stål
  • Avtagbart ventilationsgaller för rengöring av kondensorn
  • Främre avlopp
  • Inga sidoventiler
  • RS232-gränssnitt för PC-anslutning
  • IP-klass enligt IEC 60529: 21
  • Tryckindikator
  • Justerbar bypass för pumptryck
  • Vattenkylt
  • Larmutgång, potentialfri växlingskontakt (max. 30 VA)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 43 till 60 L
Certifikat och efterlevnad CE, Klassificering III (FL) enligt DIN 12876-1
Kylkapacitet 1,2 kW vid -°10 C, 2,5 kW vid °0 C, 5 kW vid 20 °C (mediumetanol)
Flödeshastighet 33 l/min
För användning med (utrustning) För industriella applikationer
Temperaturområde 5 ° C till 40 ° C
Värmekapacitet 12 kW
Max. Tryck 50,8 psi
Modell SC5000w
Kylmedel R404A
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Längd (metrisk) 67 cm
Bredd (metrisk) 59 cm
Höjd (metrisk) 112 cm
Vikt (metrisk) 153 kg
Elektriska krav 3 x 230 V 60 Hz 19 A
Spänning 230 V
Frekvens 60 Hz