Läs mer
Julabo™ Återcirkulerande kylbad med vattenkompressor
Beskrivning
- Ergonomisk design och enkel manövrering
- Stänksäker knappsats med integrerad strömbrytare
- Pålitlig mikroprocessor PID temperaturkontroll
- Påfyllningsnivåindikator
- Kraftfulla dopppumpar, lämpliga för kontinuerlig drift
- Tillåten temperatur i returledningen +80 °C
- Lätt att fylla från toppen med gångjärnsförsett skyddslock
- Låg vätskenivåskydd med optisk och hörbar larmsignal
- Integrerade badtankar i rostfritt stål
- Avtagbart ventilationsgaller för rengöring av kondensorn
- Främre avlopp
- Inga sidoventiler
- RS232-gränssnitt för PC-anslutning
- IP-klass enligt IEC 60529: 21
- Tryckindikator
- Justerbar bypass för pumptryck
- Vattenkylt
- Larmutgång, potentialfri växlingskontakt (max. 30 VA)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 39 till 47 L |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IEC 60529: 21 |
| Kylkapacitet | 1,3kW vid -20 °C, 3,1kW vid -10 °C, 5,5kW vid 0 °C, 7kW vid 10 °C, 7,4kW vid 20 °C (Medium |
| Flödeshastighet | 60 l/min. |
| För användning med (utrustning) | För miljövänlig kylning |
| Temperaturområde | 5 ° C till 40 ° C |
| Max. Tryck | 7,2 till 87 psi |
| Modell | FLW7006 |
| Kylmedel | R404A |
| Temperaturstabilitet | ±0,5 °C |
| Visa mer |