Läs mer
Julabo™ Återcirkulerande kylbad med vattenkompressor
Produktkod. 15294363
Flödeshastighet:
20 l/min.
22 l/min.
23 l/min.
28 l/min.
33 l/min
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
12 till 17 L
15 till 37 L
21 till 33 L
24 till 30 L
39 till 47 L
43 till 60 L
6 till 8 L
8 till 11 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15294363
Brand: Julabo™ 9601060
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Används för rutinmässiga kylapplikationer både inom laboratorier och bredare industriella arbetsplatser. Julabo™ Återcirkulerande kylbad med vattenkompressor har en stor, ljusstark LED-display.
  • Ergonomisk design och enkel manövrering
  • Stänksäker knappsats med integrerad strömbrytare
  • Pålitlig mikroprocessor PID temperaturkontroll
  • Påfyllningsnivåindikator
  • Kraftfulla dopppumpar, lämpliga för kontinuerlig drift
  • Tillåten temperatur i returledningen +80 °C
  • Lätt att fylla från toppen med gångjärnsförsett skyddslock
  • Låg vätskenivåskydd med optisk och hörbar larmsignal
  • Integrerade badtankar i rostfritt stål
  • Avtagbart ventilationsgaller för rengöring av kondensorn
  • Främre avlopp
  • Inga sidoventiler
  • RS232-gränssnitt för PC-anslutning
  • IP-klass enligt IEC 60529: 21
  • Tryckindikator
  • Justerbar bypass för pumptryck
  • Vattenkylt
  • Larmutgång, potentialfri växlingskontakt (max. 30 VA)
Specifications
Kapacitet (metrisk) 6 till 8 L
Certifikat och efterlevnad CE
Kylkapacitet 0,21 kW vid -°10 C, 0,4 kW vid °5 C, 0,47 kW vid °10 C, 0,6 kW vid 20 °C (mediumetanol)
Flödeshastighet 20 l/min.
För användning med (utrustning) För industriella applikationer
Temperaturområde -20 °C till +80 °C
Värmekapacitet 1.2 kW
Max. Tryck 7,25 psi
Modell FCW600
Kylmedel R134A
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Längd (metrisk) 54 cm
Bredd (metrisk) 35 cm
Höjd (metrisk) 49 cm
Vikt (metrisk) 43 kg
Elektriska krav 230 V 60 Hz 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 60 Hz