Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Recirkulationsventil för Pressmatic PD-R Bottle Top Dispenser
Produktkod. 12457772
Change view
För användning med (utrustning):
PD10P Bottle Top Dispenser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12457772 PD10P Bottle Top Dispenser Varje
1 options
Produktkod. 12457772 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9995565
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Levererar reagenset som används för priming tillbaka till flaskan.
Återcirkulationsventil för Stuart™ Pressmatic R-sortiment
Specifikationer
Typ Återcirkulationsventil
För användning med (utrustning) PD10P Bottle Top Dispenser