missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ RECK Monoclonal Antibody (198212)
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30533663
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30533663 500 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30533663 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer MA561035

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

RECK is a cysteine-rich, extracellular protein with protease inhibitor-like domains whose expression is suppressed strongly in many tumors and cells transformed by various kinds of oncogenes. In normal cells, this membrane-anchored glycoprotein may serve as a negative regulator for matrix metalloproteinase-9, a key enzyme involved in tumor invasion and metastasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen RECK
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 198212
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with trehalose and no preservative
Gen RECK
Genaccessionsnr. O95980
Gene Alias hRECK; membrane-anchored glycoprotein (metastasis and invasion); membrane-anchored glycoprotein RECK; mRECK; RECK; reversion inducing cysteine rich protein with kazal motifs; reversion-inducing cysteine-rich protein with Kazal motifs; Reversion-inducing cysteine-rich protein with Kazal motifs precursor (mRECK); reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs; ST15; suppression of tumorigenicity 15; suppression of tumorigenicity 15 (reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs); suppression of tumorigenicity 5 (reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs); suppressor of tumorigenicity 15 protein
Gensymboler RECK
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human RECK, Ala29-Val934.
Reningsmetod Protein A/G
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8434
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.