Läs mer
R&L Enterprises™ Teclu Natural Gas Bunsen brännare
Produktkod. 12862154 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12862154 125 mm Varje
1 options
Produktkod. 12862154
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En utmärkt lösning för uppvärmning, sterilisering och förbränning i laboratoriet. R&L Enterprises™ Teclu Natural Gas Bunsen brännare är lämpliga för glasarbete och lödning.
  • Konstruerad med en gaskontroll nålventil
  • En specialdesignad konisk blandningskammare är inbyggd, vilket gör att brännaren avger en mycket het låga
  • Gas- och luftblandningen regleras genom att justera det räfflade hjulet under röret
  • Konstruerad med en pressgjuten bas med kraftigt tryck målad i en kemiskt resistent blå akrylfinish
  • Testad för flamkvalitet och läckage före packning
Specifikationer
Produkttyp Teclu brännare
Gastyp Metan, Naturgas
Diameter (metrisk) 13 mm
Diameter (metrisk) yttre inlopp 9 mm
För användning med (applikation) Glasarbete och lödning
Höjd (metrisk) 125 mm
Antal per förpackning 1 st.