Läs mer
enQuireBio™ Recombinant B. abortus vjbR Protein
Produktkod. 16029980
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16029980
Brand: enQuireBio™ QP7642ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Brucella abortus (strain 2308) vjbR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_002966460.1
Gen-ID (Entrez) 29595784
Namn vjbR Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol vjbR
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet B. abortus
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MSLDLVHFPN YKKTFFGSSF QSDTLALLTR IRDEIGCRYV THTYRGRVGD CTKVNSADLT VLMTLPATWV ARYSSKNYFA IDPVFQEDAP YYRNDTSAIA RDLKEDADIC PAVAELLHDA EKHGLGNLFI AVSARNPKGV AGCTVFTFEV EDEDRTQFLA RMRPRLLSLA GIIHGTVCGC KDANSVASLL TPREVDCLRW AANGKTDGEI AEILSIARWT VVTYLQNAKI KLNCSNRTSA VATALSLGII DMPEVQHLV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.