Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Bacillus Unsaturated glucuronyl hydrolase Protein
Produktkod. 16002541
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16002541
Brand: enQuireBio™ QP8079ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Bacillus sp. (strain GL1) Unsaturated glucuronyl hydrolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Unsaturated glucuronyl hydrolase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ugl
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Bacillus
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MWQQAIGDAL GITARNLKKF GDRFPHVSDG SNKYVLNDNT DWTDGFWSGI LWLCYEYTGD EQYREGAVRT VASFRERLDR FENLDHHDIG FLYSLSAKAQ WIVEKDESAR KLALDAADVL MRRWRADAGI IQAWGPKGDP ENGGRIIIDC LLNLPLLLWA GEQTGDPEYR RVAEAHALKS RRFLVRGDDS SYHTFYFDPE NGNAIRGGTH QGNTDGSTWT RGQAWGIYGF ALNSRYLGNA DLLETAKRMA RHFLARVPED GVVYWDFEVP QEPSSYRDSS ASAITACGLL EIASQLDESD PERQRFIDAA KTTVTALRDG YAERDDGEAE GFIRRGSYHV RGGISPDDYT IWGDYYYLEA LLRLERGVTG YWYERGR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.