Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Fibritin Protein
Produktkod. 16027140
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16027140
Brand: enQuireBio™ QP7036200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T4 (Bacteriophage T4) Fibritin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_049771.1
Gen-ID (Entrez) 1258630
Namn Fibritin Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol wac
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Bacteriophage
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens TDIVLNDLPF VDGPPAEGQS RISWIKNGEE ILGADTQYGS EGSMNRPTVS VLRNVEVLDK NIGILKTSLE TANSDIKTIQ GILDVSGDIE ALAQIGINKK DISDLKTLTS EHTEILNGTN NTVDSILADI GPFNAEANSV YRTIRNDLLW IKRELGQYTG QDINGLPVVG NPSSGMKHRI INNTDVITSQ GIRLSELETK FIESDVGSLT IEVGNLREEL GPKPPSFSQN VYSRLNEIDT KQTTVESDIS AIKTSIGYPG NNSIITSVNT NTDNIASINL ELNQSGGIKQ RLTVIETSIG SDDIPSSIKG QIKDNTTSIE SLNGIVGENT SSGLRANVSW LNQIVGTDSS GGQPSPPGSL LNRVSTIETS VSGLNNAVQN LQVEIGNNSA GIKGQVVALN TLVNGTNPNG STVEERGLTN SIKANETNIA SVTQEVNTAK GNISSLQGDV QALQEAGYIP EAPRDGQAYV RKDGEWVFLS TFLSPA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.