Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
Produktkod. 16076790
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16076790
Brand: enQuireBio™ QP6941ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage H19B (Bacteriophage H19B) Shiga-like toxin 1 subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol stxB
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Bacteriophage
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens TPDCVTGKVE YTKYNDDDTF TVKVGDKELF TNRWNLQSLL LSAQITGMTV TIKTNACHNG GGFSEVIFR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.