Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Namn | Shiga-like toxin 1 subunit B Protein |
| Kvantitet | 1 mg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | stxB |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Bacteriophage |
| Art | Yeast |
| Protein Tag | His |
| Visa mer |