Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Bovine Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein
Produktkod. 16049990
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16049990
Brand: enQuireBio™ QP7647ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Tillträdesnummer NP_777167.1
Gen-ID (Entrez) 282865
Namn Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ADIPOQ
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Bovine
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens EDNMEDPPLP KGACAGWMAG IPGHPGHNGT PGRDGRDGTP GEKGEKGDPG LVGPKGDTGE TGITGIEGPR GFPGTPGRKG EPGESAYVYR SAFSVGLERQ VTVPNVPIRF TKIFYNQQNH YDGTTGKFLC NIPGLYYFSY HITVYLKDVK VSLYKNDKAL LFTHDQFQDK NVDQASGSVL LYLEKGDQVW LQVYEGENHN GVYADNVNDS TFTGFLLYHN IVE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato