Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Bovine ApoAI Protein
Produktkod. 16007391
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16007391
Brand: enQuireBio™ QP8986ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) ApoAI, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_776667.2
Gen-ID (Entrez) 281631
Namn ApoAI Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol APOA1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Bovine
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens DDPQSSWDRV KDFATVYVEA IKDSGRDYVA QFEASALGKQ LNLKLLDNWD TLASTLSKVR EQLGPVTQEF WDNLEKETAS LRQEMHKDLE EVKQKVQPYL DEFQKKWHEE VEIYRQKVAP LGEEFREGAR QKVQELQDKL SPLAQELRDR ARAHVETLRQ QLAPYSDDLR QRLTARLEAL KEGGGSLAEY HAKASEQLKA LGEKAKPVLE DLRQGLLPVL ESLKVSILAA IDEASKKLNA Q
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.