Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Bovine LH-beta Protein
Produktkod. 16052320
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16052320
Brand: enQuireBio™ QP6303ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) LH-beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_776355.1
Gen-ID (Entrez) 280839
Namn LH-beta Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LHB
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Bovine
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens SRGPLRPLCQ PINATLAAEK EACPVCITFT TSICAGYCPS MKRVLPVILP PMPQRVCTYH ELRFASVRLP GCPPGVDPMV SFPVALSCHC GPCRLSSTDC GGPRTQPLAC DHPPLPDILF L
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.