Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Bovine Metalloproteinase inhibitor 4 Protein
Produktkod. 16015920
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16015920
Brand: enQuireBio™ QP6796ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Metalloproteinase inhibitor 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001039336.1
Gen-ID (Entrez) 317694
Namn Metalloproteinase inhibitor 4 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TIMP4
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Bovine
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens CSCAPAHPQQ HVCHSALAIR AKISSEKVVP ASTDPADPQK MIRYEIKQIK MFKGFEKVND IQYIYTPFDS SLCGVKLEAN SQKRYLLTGQ ILSDGKVFVH LCNYIEPWEN LSFLQRESLN HHYHLNCGCQ ITTCYAVPCT ISAPNECLWT DWLLERKLYG YQAQHYVCMK HVDGSCSWYQ GRLPLRKEFV DIIQP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.