Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Bovine PIGR Protein
Produktkod. 16023710
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16023710
Brand: enQuireBio™ QP6494ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) PIGR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_776568.1
Gen-ID (Entrez) 281401
Namn PIGR Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PIGR
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Bovine
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens ESRGLIKEQY EGRLALLTEP GNGTYTVILN QLTDQDTGFY WCVTDGDTRW ISTVELKVVQ GEPSLKVPKN VTAWLGEPLK LSCHFPCKFY SFEKYWCKWS NRGCSALPTQ NDGPSQAFVS CDQNSQVVSL NLDTVTKEDE GWYWCGVKEG PRYGETAAVY VAVESRVKGS QGAKQVKAAP AGAAIQSRAG EIQNKALLDP S
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.