Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Bovine Retinol-binding protein 1
Produktkod. 16008191
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16008191
Brand: enQuireBio™ QP9364ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Retinol-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_776589.1
Gen-ID (Entrez) 281443
Namn Retinol-binding protein 1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RBP3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Bovine
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens SLGELVEGTG RLLEAHYARP EVVGQMGALL RAKLAQGAYR TAVDLESLAS QLTADLQEMS GDHRLLVFHS PGEMVAEEAP PPPPVVPSPE ELSYLIEALF KTEVLPGQLG YLRFDAMAEL ETVKAVGPQL VQLVWQKLVD TAALVVDLRY NPGSYSTAVP LLCSYFFEAE PRRHLYSVFD RATSRVTEVW TLPHVTGQRY GSHKDLYVLV SHTSGSAAEA FAHTMQDLQR ATIIGEPTAG GALSVGIYQV GSSALYASMP TQMAMSASTG EAWDLAGVEP DITVPMSVAL STARDIVTLR AKVPTVLQTA GKLVADNYAS PELGVKMAAE LSGLQSRYAR VTSEAALAEL LQADLQVLSG DPHLKTAHIP EDAKDRIPGI VPMQIPSPEV FEDLIKFSFH TNVLEGNVGY LRFDMFGDCE LLTQVSELLV EHVWKKIVHT DALIVDMRFN IGGPTSSISA LCSYFFDEGP PILLDKIYNR PNNSVSELWT LSQLEGERYG SKKSMVILTS TLTAGAAEEF TYIMKRLGRA LVIGEVTSGG CQPPQTYHVD DTDLYLTIPT ARSVGAADGS SWEGVGVVPD VAVPAEAALT RAQEMLQHT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.