Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Bovine TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Produktkod. 16065780
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16065780
Brand: enQuireBio™ QP6778ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) TGF-beta 1 / TGFB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001159540.1
Gen-ID (Entrez) 282089
Namn TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TGFB1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Bovine
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens ALDTNYCFSS TEKNCCVRQL YIDFRKDLGW KWIHEPKGYH ANFCLGPCPY IWSLDTQYSK VLALYNQHNP GASAAPCCVP QALEPLPIVY YVGRKPKVEQ LSNMIVRSCK CS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.