Läs mer
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum clpP Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
Tillträdesnummer | WP_003357557.1 |
Gen-ID (Entrez) | 5187372 |
Namn | clpP Protein |
Kvantitet | 100 μg |
Regulatorisk status | Research Use Only |
Endotoxinkoncentration | Not determined. |
Gensymbol | clpP |
Protein Längd | Full Length |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Korsreaktivitet | C. botulinum |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum clpP Protein >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering