Läs mer
enQuireBio™ Recombinant C. elegans ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
Tillträdesnummer | NP_499001.1 |
Gen-ID (Entrez) | 176277 |
Namn | ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein |
Kvantitet | 10 μg |
Regulatorisk status | Research Use Only |
Endotoxinkoncentration | Not determined. |
Gensymbol | R107.2 |
Protein Längd | Full Length |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Korsreaktivitet | C. elegans |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant C. elegans ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering