Läs mer
enQuireBio™ Recombinant C. elegans SNAP25 Protein
Produktkod. 15913879
Kvantitet:
1 mg
10 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
1mg
50µg
Produktkod. 15913879
Brand: enQuireBio™ QP1353210ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A cDNA sequence encoding the SNAP25 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Namn SNAP25 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet C. elegans
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Sekvens MSGDDDIPEG LEAINLKMNA TTDDSLESTR RMLALCEESK EAGIKTLVML DDQGEQLERCEGALDTINQD MKEAEDHLKG MEKCCGLCVL PWNKTDDFEK TEFAKAWKKD DDGGVISDQPRITVGDSSMG PQGGYITKIT NDAREDEMDE NVQQVSTMVG NLRNMAIDMS TEVSNQNRQL DRIHDKAQSN EVRVESANKR AKNLITK
Buffert The protein contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 50mM NaCl, 5mM DTT, 1mM EDTA and 10% Glycerol.
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.