Läs mer
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis 60 kDa chaperonin Protein
Produktkod. 16077020
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16077020
Brand: enQuireBio™ QP701010ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis (strain D/UW-3/Cx) 60 kDa chaperonin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_219613.1
Gen-ID (Entrez) 884030
Namn 60 kDa chaperonin Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol groL
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet C. trachomatis
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MVAKNIKYNE EARKKIQKGV KTLAEAVKVT LGPKGRHVVI DKSFGSPQVT KDGVTVAKEV ELADKHENMG AQMVKEVASK TADKAGDGTT TATVLAEAIY TEGLRNVTAG ANPMDLKRGI DKAVKVVVDQ IRKISKPVQH HKEIAQVATI SANNDAEIGN LIAEAMEKVG KNGSITVEEA KGFETVLDIV EGMNFNRGYL SSYFATNPET QECVLEDALV LIYDKKISGI KDFLPVLQQV AESGRPLLII AEDIEGEALA TLVVNRIRGG FRVCAVKAPG FGDRRKAMLE DIAILTGGQL ISEELGMKLE NANLAMLGKA KKVIVSKEDT TIVEGMGEKE ALEARCESIK KQIEDSSSDY DKEKLQERLA KLSGGVAVIR VGAATEIEMK EKKDRVDDAQ HATIAAVEEG ILPGGGTALI RCIPTLEAFL PMLTNEDEQI GARIVLKALS APLKQIAANA GKEGAIIFQQ VMSRSANEGY DALRDAYTDM LEAGILDPAK VTRSALESAA SVAGLLLTTE ALIAEIPEEK PAAAPAMPGA GMDY
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.