Läs mer
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein
Produktkod. 16007050
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16007050
Brand: enQuireBio™ QP7015100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis (strain D/UW-3/Cx) Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_219955.1
Gen-ID (Entrez) 884223
Namn Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol omcB
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet C. trachomatis
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens LADTKAKDNT SHKSKKARKN HSKETPVDRK EVAPVHESKA TGPKQDSCFG RMYTVKVNDD RNVEITQAVP EYATVGSPYP IEITATGKRD CVDVIITQQL PCEAEFVRSD PATTPTADGK LVWKIDRLGQ GEKSKITVWV KPLKEGCCFT AATVCA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.