Läs mer
R&D Systems™ Recombinant Canine CTLA-4 Fc Chimera
Produktkod. 18778646
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18778646 100 μg
1 options
Produktkod. 18778646 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 10954CT100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recombinant Protein
Measured by its ability to inhibit IL-2 secretion by stimulated Jurkat human acute T cell leukemia cells. Linsley, P.S. et al. (1991) J. Exp. Med. 174:561. The ED50 for this effect is 30.0-300 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tillträdesnummer NP_001003106.1
För användning med (applikation) Bioactivity
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-ID (Entrez) 1493
Molekylvikt (g/mol) MolecularWeight-observed: 48-60 kDa, under reducing conditions.; MolecularWeight-theroretical: 40 kDa
Kvantitet 100 μg
Källa Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived canine CTLA-4 protein Lys36-Asp161
Förvaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxinkoncentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias CD, CD152, CD152 antigen, CD152IDDM12, CD28, celiac disease 3, CELIAC3, CTLA4, CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4, GRD4, GSE, ICOS, ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4
Konjugera Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute at 100 μg/mL in PBS.
Produktlinje R&D Systems
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein CTLA-4
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.