Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Cat Allergen Fel d 4 Protein
Produktkod. 16040471
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16040471
Brand: enQuireBio™ QP7729ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Felis catus (Cat) (Felis silvestris catus) Allergen Fel d 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001009233.1
Gen-ID (Entrez) 493739
Namn Allergen Fel d 4 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LOC493739
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Cat
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens HEEENVVRSN IDISKISGEW YSILLASDVK EKIEENGSMR VFVEHIKALD NSSLSFVFHT KENGKCTEIF LVADKTKDGV YTVVYDGYNV FSIVETVYDE YILLHLLNFD KTRPFQLVEF YAREPDVSQK LKEKFVKYCQ EHGIVNILDL TEVDRCLQAR GSEVAQDSSV E
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.