Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Chicken Collagen alpha-1(XII) chain Protein
Produktkod. 15988219
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 15988219
Brand: enQuireBio™ QP5851ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Collagen alpha-1(XII) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Collagen alpha-1(XII) chain Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol COL12A1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Chicken
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens DLVFLVDGSW SVGRNNFRYI LDFMVALVSA FDIGEEKTRV GVVQYSSDTR TEFNLNQYFR RSDLLDAIKR IPYKGGNTMT GEAIDYLVKN TFTESAGARK GFPKVAIVIT DGKAQDEVEI PARELRNIGV EVFSLGIKAA DAKELKLIAS QPSLKHVFNV ANFDGIVDIQ NEI
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.