Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Chicken Vitellogenin-1 Protein
Produktkod. 16016940
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16016940
Brand: enQuireBio™ QP699110ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Vitellogenin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001004408.1
Gen-ID (Entrez) 424547
Namn Vitellogenin-1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol VTG1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Chicken
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens FGENKVYTYN YESILFSGIP EKGLARTGIR IRSEVEISGI GPKLCLIRIH SIEAAEYNGI WPTSSFSRSL KLTQALTGQL SIPIKFEYSN GHVGNLMAPD SVSDDGLNIY RGILNILELS LKKMQHSYSI QEAGIGGICN TTYAIQENKK ANLVDVTKSK DLNSCEEKVQ VVTGSAYTQP CQTCQQRNKN SRATATYNYK IKYTHNEAVI TQAEVEEVHQ FTPFHEITGG NAIVEARQKL ALIEVQKQVA EVPPKEFQKR GSLQYQFGSE LLQLPVHLFK IKDVERQIEE RLQDLVETTY EQLPSDAPAK ALKLMHLLRA ANEENYESVW KQFSSRPAYR RYLLDLLPAA ASHRSLRFLR HKMERQELTN WEIAQTVLVA LHSSSPTQEV MEEATLIVKK HCPRSSSVLR KVCLLSYASL CHKRCSSPYS CSECLQVFHV FAGEALGKSN IEEVLLALKA LGNVGHPASI KHIKKFLPGY AAGASELPLK VHETAVMALK SIGMRDPQMV QAITLEIFLN HKIHPRIRML AAVVLLETKP GLPILMILVD AVLKEPSMQV ASFIYSHLRA LGRSTAPDLQ MMASACRMAV RALSPKFDRS GYQFSKVFRF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.