Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Chimpanzee LTB / TNFSF3 / Lymphotoxin beta Protein
Produktkod. 16030801
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16030801
Brand: enQuireBio™ QP7788ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Pan troglodytes (Chimpanzee) LTB / TNFSF3 / Lymphotoxin beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001070252.1
Gen-ID (Entrez) 744486
Namn LTB / TNFSF3 / Lymphotoxin beta Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LTB
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Chimpanzee
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens QDQGGLVTET ADPGAQAQQG LGFQKLPEEE PETDLSPGLP AAHLIGAPLK GQGLGWETTK EQAFLTSGTQ FSDAEGLALP QDGLYYLYCL VGYRGRTPPG GGDPQGRSVT LRSSLYRAGG AYGPGTPELL LEGAETVTPV LDPARRQGYG PLWYTSVGFG GLVQLRRGER VYVNISHPDM VDFARGKTFF GAVMVG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.