Läs mer
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus B7-H6 Fc Chimera Protein
Description
Measured by its ability to induce IFN-gamma secretion by NK-92 human natural killer lymphoma cells. Brandt, C.S. et al. (2009) J. Exp. Med. 206:1495. The ED50 for this effect is 0.5-2.5 μg/mL.
Spécification
Spécification
| Tillträdesnummer | XP_005578557 |
| För användning med (applikation) | Bioactivity |
| Formulering | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 374383 |
| Molekylvikt (g/mol) | M.W. (Observed): 70-81 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 53 kDa |
| Kvantitet | 50 μg |
| Källa | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived cynomolgus monkey B7-H6 protein Cynomolgus B7-H6 (Asp25-Ser262) (N-terminus) Accession # XP_005578557 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Förvaringskrav | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxinkoncentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | B7 homolog 6, B7H6, B7-H6, DKFZp686I21167, DKFZp686O24166, NCR3LG1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?