missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus Monkey IgG1 Fc Protein

Produktkod. 18795347
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18795347 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18795347 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 9315HG100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Cynomolgus Monkey IgG1 Fc Protein is derived from HEK293. The Recombinant Cynomolgus Monkey IgG1 Fc Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.

Beställningsinfo

Ships at ambient temperature

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer AAF14057
För användning med (applikation) Bioactivity
Formulering Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS
Gen-ID (Entrez) 101867415
Molekylvikt (g/mol) 25 kDa
Namn IgG1 Fc Chimera Recombinant Protein
Kvantitet 100 μg
Källa Human embryonic kidney cell,HEK293-derived cynomolgus monkey IgG1 protein Pro110-Lys333
Förvaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Regulatorisk status RUO
Endotoxinkoncentration <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method
Gene Alias IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Vanligt namn IgG1
Biologisk aktivitet 0.2 to 1.2ng/mL
Produkttyp Recombinant Protein
Konjugera Unconjugated
Art Cynomolgus Monkey
Rekombinant Recombinant
Produktlinje R&D Systems
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.