Learn More
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus/Rhesus Macaque Nectin-1 Protein
Code produit 18768376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
100 μg
Code produit Kvantitet
18768376 100 μg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18768376 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 10287N1100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Fc Chimera
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human Nectin-3 His-tag (Catalog # 3064-N3 ) is immobilized at 1 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Cynomolgus Monkey/Rhesus Macaque Nectin-1 Fc Chimera (Catalog # 10287-N1) binds with an ED50 of 2.5-20 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tillträdesnummer XP_005579992.1
För användning med (applikation) Bioactivity
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 5818
Molekylvikt (g/mol) M.W. (Observed): 87-101 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 62 kDa
Namn CD111, CD111 antigen, CLPED1ectodermal dysplasia 4 (Margarita Island type), ED4, Herpes virus entry mediator C, Herpesvirus entry mediator C, Herpesvirus Ig-like receptor, HIgRPVRR, HveC, HVECpoliovirus receptor-like 1, MGC142031, Nectin1, Nectin-1, OFC7nectin 1, poliovirus receptor-related 1 (herpesvirus entry mediator C), poliovirus receptor-related protein 1, PRR, PRR1, PRR1MGC16207, PVRL1, PVRR1, PVRR1nectin-1, SK-12
Kvantitet 100 μg
Källa Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Nectin-1 protein Cynomolgus Monkey/Rhesus Macaque Nectin-1 (Gln31-Gly349) (N-terminus) Accession # XP_005579992.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Förvaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxinkoncentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Konjugera Unconjugated
Art Cynomolgus Monkey, Rhesus macaque
Rekonstitution Reconstitute at 1 mg/mL in PBS.
Buffert Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Endotoxinnivå <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Produktlinje R&D Systems
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein Nectin-1/PVRL1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.