Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Uncharacterized protein UL131 Protein
Produktkod. 16037340
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16037340
Brand: enQuireBio™ QP7086500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus (strain AD169) (HHV-5) (Human herpesvirus 5) Uncharacterized protein UL131, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Uncharacterized protein UL131 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol UL131
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Cytomegalovirus
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MCMMSHNKAF FLSLQHAAVS GVAVCLSVRR GAGSVPAGNR GKKTIITEYR ITGTRALARC PTKPVTSMWN SSWTSR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.