Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus, ST4 Dengue NS1 Protein
Produktkod. 15904058
Kvantitet:
1 mg
100 μg
250 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
250µg
500µg
Produktkod. 15904058
Brand: enQuireBio™ QP10497100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Namn Dengue Virus, ST4 Dengue NS1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Untested
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Dengue Virus, ST4
Art Human
Protein Tag Native
Buffert 20mM Tris-HCl pH 7.5, 300mM NaCl.
Renhet eller kvalitetsklass >95% as determined by SDS-PAGE.