Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Dog Cationic trypsin Protein
Kvantitet:
10 μg
100 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Namn | Cationic trypsin Protein |
| Kvantitet | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Dog |
| Art | E. coli |
| Protein Tag | His-SUMO |
| Sekvens | IVGGYTCSRN SVPYQVSLNS GYHFCGGSLI NSQWVVSAAH CYKSRIQVRL GEYNIAVSEG GEQFINAAKI IRHPRYNANT IDNDIMLIKL SSPATLNSRV SAIALPKSCP AAGTQCLISG WGNTQSIGQN YPDVLQCLKA PILSDSVCRN AYPGQISSNM MCLGYMEGGK DSCQGDSGGP VVCNGELQGV VSWGAGCAQK GKPGVSPKVC KYVSWIQQTI AAN |
| Visa mer |