Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Dog Cationic trypsin Protein
Produktkod. 16039161
Kvantitet:
10 μg
100 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
50µg
Produktkod. 16039161
Brand: enQuireBio™ QP9998iv50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Cationic trypsin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Cationic trypsin Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Dog
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens IVGGYTCSRN SVPYQVSLNS GYHFCGGSLI NSQWVVSAAH CYKSRIQVRL GEYNIAVSEG GEQFINAAKI IRHPRYNANT IDNDIMLIKL SSPATLNSRV SAIALPKSCP AAGTQCLISG WGNTQSIGQN YPDVLQCLKA PILSDSVCRN AYPGQISSNM MCLGYMEGGK DSCQGDSGGP VVCNGELQGV VSWGAGCAQK GKPGVSPKVC KYVSWIQQTI AAN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.