Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Dog Caveolin-1 Protein
Produktkod. 16057491
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16057491
Brand: enQuireBio™ QP9031ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Caveolin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Tillträdesnummer NP_001003296.1
Gen-ID (Entrez) 403980
Namn Caveolin-1 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CAV1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Dog
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MSGGKYVDSE GHLYTVPIRE QGNIYKPNNK AMAEEMSEKQ VYDAHTKEID LVNRDPKHLN DDVVKIDFED VIAEPEGTHS FDGIWKASFT TFTVTKYWFY RLLSALFGIP MALIWGIYFA ILSFLHIWAV VPCIKSFLIE IQCISRVYSI YVHTFCDPFF EAVGKIFSNI RINMQKET
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.