Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Dog Epididymal secretory protein E1 Protein
Produktkod. 16019910
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16019910
Brand: enQuireBio™ QP7631ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Epididymal secretory protein E1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Epididymal secretory protein E1 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NPC
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Dog
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens VHFKDCGSAV GVIKELNVNP CPAQPCKLHK GQSYSVNVTF TSNIPSQSSK AVVHGIVLGV AVPFPIPEAD GCKSGINCPI QKDKTYSYLN KLPVKNEYPS IKLVVQWMLL GDNNQHLFCW EIPVQIEG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.