Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Dog IL-8 / CXCL8 Protein
Produktkod. 16031760
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16031760
Brand: enQuireBio™ QP6227ye1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Canis familiaris (Dog) (Canis lupus familiaris) IL-8 / CXCL8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001003200.1
Gen-ID (Entrez) 403850
Namn IL-8 / CXCL8 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CXCL8
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Dog
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens AVLSRVSSEL RCQCIKTHST PFHPKYIKEL RVIDSGPHCE NSEIIVKLFN GNEVCLDPKE KWVQKVVQIF LKKAEKQDP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.