Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Dog LH-beta Protein
Produktkod. 16032330
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16032330
Brand: enQuireBio™ QP6304ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) LH-beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001183962.1
Gen-ID (Entrez) 403959
Namn LH-beta Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LHB
Protein Längd Full Length of Mature Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Dog
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens SRGPLRPLCR PINATLAAEN EACPVCITFT TTICAGYCPS MVRVLPAALP PVPQPVCTYH ELHFASIRLP GCPPGVDPMV SFPVALSCRC GPCRLSNSDC GGPRAQSLAC DRPLLPGLLF L
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.