Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Dog MMP-9 / CLG4B Protein
Produktkod. 16057991
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16057991
Brand: enQuireBio™ QP9280ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) MMP-9 / CLG4B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn MMP-9 / CLG4B Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MMP9
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Dog
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens FQTFEGDLKW HHNDITYWIQ NYSEDLPRDV IDDAFARAFA VWSAVTPLTF TRVYGPEADI IIQFGVREHG DGYPFDGKNG LLAHAFPPGP GIQGDAHFDD EELWTLGKGV VVPTHFGNAD GAPCHFPFTF EGRSYSACTT DGRSDDTPWC STTADYDTDR RFGFCPSEKL YAQDGNGDGK PCVFPFTFEG RSYSTCTTDG RSDGYRWCST TADYDQDKLY GFCPTRVDSA VTGGNSAGEP CVFPFIFLGK QYSTCTREGR GDGHLWCATT SNFDRDKKWG FCPDQGYSLF LVAAHEFGHA LGLDHSSVPE ALMYPMYSFT EGPPLHEDDV RGIQHLYGPR PEPEPQPPTA PPTAPPTVCA TGPPTTRPSE RPTAGPTGPP AAGPTGPPTA GPSEAPTVPV DPAEDICKVN IFDAIAEIRN YLHFFKEGKY WRFSKGKGRR VQGPFLSPST WPALPRKLDS AFEDGLTKKT FFFSGRQVWV YTGTSVVGPR RLDKLGLGPE VTQVTGALPQ GGGKVLLFSR QRFWSFDVKT QTVDPRSAGS VEQMYPGVPL NTHDIFQYQE KAYFCQDRFY WRVNSRNEVN QVDEVGYVTF DILQCPED
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.