Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Dog MMP13 Protein
Produktkod. 16006760
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16006760
Brand: enQuireBio™ QP6933ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) MMP13 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn MMP13 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MMP13
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Dog
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens LPLPSDGDDD LSEEDFQLAE RYLKSYYYPL NPAGILKKSA AGSVADRLRE MQSFFGLEVT GKLDDNTLDI MKKPRCGVPD VGEYNVFPRT LKWSKTNLTY RIVNYTPDLT HSEVEKAFKK AFKVWSDVTP LNFTRLHDGT ADIMISFGTK EHGDFYPFDG PSGLLAHAFP PGPNYGGDAH FDDDETWTSS SKGYNLFLVA AHEFGHSLGL DHSKDPGALM FPIYTYTGKS HFMLPDDDVQ GIQSLYGPGD EDPNPRHPKT PDKCDPSLSL DAITSLRGET MIFKDRFFWR LHPQQVDAEL FLTKSFWPEL PNRIDAAYEH PSRDLIFIFR GRKYWALNGY DILEGYPQKI SELGFPKEVK KISAAVHFED TGKTLFFSGN QVWSYDDTNQ IMDKDYPRLI EEDFPGIGDK VDAVYEKNGY IYFFNGPIQF EYNIWSKRIV RVMPANSLLW C
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.