Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Dog Serum amyloid A Protein
Produktkod. 16004790
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16004790
Brand: enQuireBio™ QP6646ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Serum amyloid A protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001003050.1
Gen-ID (Entrez) 403585
Namn Serum amyloid A Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SAA1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Dog
Art E. coli
Protein Tag His-GST
Sekvens QWYSFVSEAA QGAWDMWRAY SDMREANYKN SDKYFHARGN YDAAQRGPGG AWAAKVISDA RENSQRITDL LRFGDSGHGA EDSKADQAAN EWGRSGKDPN HFRPAGLPDK Y
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.