Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Dog Serum amyloid A Protein
Produktkod. p-7153449
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16014790
Brand: enQuireBio™ QP6646ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Serum amyloid A protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001003050.1
Gen-ID (Entrez) 403585
Namn Serum amyloid A Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SAA1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Dog
Art E. coli
Protein Tag His-GST
Sekvens QWYSFVSEAA QGAWDMWRAY SDMREANYKN SDKYFHARGN YDAAQRGPGG AWAAKVISDA RENSQRITDL LRFGDSGHGA EDSKADQAAN EWGRSGKDPN HFRPAGLPDK Y
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.