Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S11 Protein
Produktkod. 16025621
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16025621
Brand: enQuireBio™ QP8621ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_417756.1
Gen-ID (Entrez) 31655987
Namn 30S ribosomal protein S11 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol rpsK
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens AKAPIRARKR VRKQVSDGVA HIHASFNNTI VTITDRQGNA LGWATAGGSG FRGSRKSTPF AAQVAAERCA DAVKEYGIKN LEVMVKGPGP GRESTIRALN AAGFRITNIT DVTPIPHNGC RPPKKRRV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.